Tlačiť
Lead(II) perchlorate trihydrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
254590250 254592500 254590010
ACRO254590250EA 53.75 EUR
ACRO254590250 ACRO254592500 ACRO254590010
Lead(II) perchlorate trihydrate 99%
Lead(II) perchlorate trihydrate
Vzorec: Cl₂O₈Pb·3H₂O
Teplota tavenia: 100 °C (rozkl.)
Hustota: 2,6 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149817
Číslo CAS: 13453-62-8
EINECS: 237-125-7
OSN: 1470
ADR: 5.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Adhering crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
pH 3 to 5 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %