Tlačiť
Triammonium hexafluoroaluminate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ammonium hexafluoroaluminate
B20582.09 B20582.18
B20582.09EA 35.61 EUR
B20582.09 B20582.18
Triammonium hexafluoroaluminate 98%
Triammonium hexafluoroaluminate
Purity: 98% CAS No.: 7784-19-2 Molecular Formula: (NH4)3AlF6 Formula Weight: 195.09 Odour: Odourless Merck Reference: 14,524 MDL No.: MFCD00042144
Vzorec: H₁₂AlF₆N₃
Mw: 195.09
Hustota: 1.78 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042144
Číslo CAS: 7784-19-2
EINECS: 232-052-7
OSN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00555