Tlačiť
Alginát sodný, low viscosity
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Alginic acid sodium salt, Algin
B25266.22 B25266.0E B25266.36
B25266.22EA 66.09 EUR
B25266.22 B25266.0E B25266.36
Alginát sodný, low viscosity
Alginát sodný
CAS No.: 9005-38-3 Merck Reference: 14,241 MDL No.: MFCD00081310
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081310
Číslo CAS: 9005-38-3
Merck Index: 14,241