Tlačiť
Alginát sodný, very low viscosity
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Alginic acid sodium salt, Algin
A18565.22 A18565.0E A18565.36
A18565.22EA 57.68 EUR
A18565.22 A18565.0E A18565.36
Alginát sodný, very low viscosity
Alginát sodný
CAS No.: 9005-38-3 Merck Reference: 14,241 MDL No.: MFCD00081310
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081310
Číslo CAS: 9005-38-3
Merck Index: 14,241