Tlačiť
Alginát sodný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
177770050 177772500 177775000 177770025
ACRO177770050EA 37.63 EUR
ACRO177770050 ACRO177772500 ACRO177775000 ACRO177770025
Alginát sodný
Alginát sodný
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081310
Číslo CAS: 9005-38-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤15.0 % (100 mg, 105°C, 4 hrs)
Sulfated ash 30.0 % to 36.0 % (on dried substance)
Viscosity 350 to 550 mPa.s (1 % at 20°C) (Brookfield LV)
pH 5.5 to 8.0 (1 % at 20°C)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm