Tlačiť
Kyselina alginová
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A17582.0E A17582.22 A17582.36
A17582.0EEA 657.32 EUR
A17582.0E A17582.22 A17582.36
Kyselina alginová
Kyselina alginová
CAS No.: 9005-32-7 Melting Point: 300° Merck Reference: 14,242 MDL No.: MFCD00081309
Vzorec: (C₆H₈O₆)n
Mw: 176.13
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081309
Číslo CAS: 9005-32-7
EINECS: 232-680-1
Merck Index: 14,242