Tlačiť
Kyselina alginová
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
270581000 270580025 270585000
ACRO270581000EA 64.98 EUR
ACRO270581000 ACRO270580025 ACRO270585000
Kyselina alginová
Kyselina alginová
Vzorec: (C₆H₈O₆)n
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081309
Číslo CAS: 9005-32-7
EINECS: 232-680-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤15 % (2 g, 105°C, 4 hrs)
Sulfated ash ≤8 %
Titration excess NaOH 19 to 25 % (Carboxyl groups) On dried substance