Tlačiť
Rhodamine 6G, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 9-(2-(Ethoxycarbonyl)phenyl)-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium chloride, 9-[2-(Ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium chloride
252433-250MG 252433-1G
SIAL252433-250MGEA 83.03 EUR
SIAL252433-250MG SIAL252433-1G
Rhodamine 6G, Sigma-Aldrich®
Rhodamine 6G
Vzorec: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Teplota varu: ∼200 °C (1013 hPa)
Číslo MDL: MFCD00012665
Číslo CAS: 989-38-8
EINECS: 213-584-9