Bromocresol purple sodium salt
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Sodium α-(3-bromo-5-methyl-4-oxo-2,5-cyclohexadienylidene)-α-(3-bromo-5-methyl-4-hydroxyphenyl)toluenesulphonate, Bromocresol purple water soluble, Sodium 2-bromo-4-(3-(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-6-methylphenolate
A19082.09
A19082.18
A19082.09EA
55.68
EUR
A19082.09
A19082.18
Bromocresol purple sodium salt
Bromocresol purple sodium salt
CAS No.: 62625-30-3
Molecular Formula: C21H15Br2NaO5S
Formula Weight: 562.22
Melting Point: ca 255° dec.
MDL No.: MFCD00148896
Vzorec:
C₂₁H₁₅Br₂NaO₅S Mw: 562.21 Teplota tavenia: ∼ 255 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00148896 Číslo CAS: 62625-30-3 EINECS: 263-655-3 |