Tlačiť
Bromocresol purple sodium salt
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Sodium α-(3-bromo-5-methyl-4-oxo-2,5-cyclohexadienylidene)-α-(3-bromo-5-methyl-4-hydroxyphenyl)toluenesulphonate, Bromocresol purple water soluble, Sodium 2-bromo-4-(3-(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-6-methylphenolate
A19082.09 A19082.18
A19082.09EA 55.68 EUR
A19082.09 A19082.18
Bromocresol purple sodium salt
Bromocresol purple sodium salt
CAS No.: 62625-30-3 Molecular Formula: C21H15Br2NaO5S Formula Weight: 562.22 Melting Point: ca 255° dec. MDL No.: MFCD00148896
Vzorec: C₂₁H₁₅Br₂NaO₅S
Mw: 562.21
Teplota tavenia: ∼ 255 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00148896
Číslo CAS: 62625-30-3
EINECS: 263-655-3