Tlačiť
Methylová oranž 0,1% vodný roztok Reag. Ph. Eur. indicator, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Varování
34576-500MLEA 74.27 EUR
34576-500ML
Methylová oranž 0,1% vodný roztok Reag. Ph. Eur. indicator, Fluka™
Methylová oranž
Vzorec: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Mw: 327,34 g/mol
Hustota: 0,970 g/cm3 (20 °C)
Teplota vzplanutia: 39 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007502
Číslo CAS: 547-58-0
OSN: 1170
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Test of sensitivity complying
Change range (pH 3,0-4,4) complying