Methylová oranž 0,1% vodný roztok, Supelco®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01323.0250
1.01323.1000
1.01323.0250EA
79.82
EUR
1.01323.0250
1.01323.1000
Methylová oranž 0,1% vodný roztok, Supelco®
Methylová oranž
Vzorec:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007502 Číslo CAS: 547-58-0 EINECS: 208-925-3 |
Výsledky špecifikačného testu
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.00 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 (H2O, 20 °C) |