Tlačiť
Methylová oranž 0,1% (w/v) vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Scientific
38695.APEA 49.25 EUR
38695.AP
Methylová oranž 0,1% (w/v) vodný roztok
Methylová oranž
CAS No.: 547-58-0
Molecular Formula: C14H14N3NaO3S
Formula Weight: 327.34
Physical Form: Liquid
Density: 0.987
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00007502
Vzorec: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Mw: 327,34 g/mol
Hustota: 0,987
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007502
Číslo CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3