Tlačiť
3-Thiopheneboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Thienylboronic acid, Thiophene-3-boronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
436844-1G 436844-5G
SIAL436844-1GEA 38.95 EUR
SIAL436844-1G SIAL436844-5G
3-Thiopheneboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-Thiopheneboronic acid
Vzorec: C₄H₅BO₂S
Teplota tavenia: 162…164 °C
Číslo MDL: MFCD00151851
Číslo CAS: 6165-69-1