Tlačiť
3-Thiopheneboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Thienylboronic acid, Thiophene-3-boronic acid
345660010 345660050
ACRO345660010EA 46.53 EUR
ACRO345660010 ACRO345660050
3-Thiopheneboronic acid 97%
3-Thiopheneboronic acid
Vzorec: C₄H₅BO₂S
Teplota tavenia: 162…167 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00151851
Číslo CAS: 6165-69-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 106.0 %