Tlačiť
Patton-Reeders reagent (Calconcarboxylic acid) for complexometry, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Varování
Synonymá: Kyselina 2,2'-dihydroxy-4'-sulfo-1,1'-azonaftalen-3-karboxylová
21260-10G 21260-50G
21260-10GEA 112.56 EUR
21260-10G 21260-50G
Patton-Reeders reagent (Calconcarboxylic acid) for complexometry, Fluka™
Patton-Reeders reagent (Calconcarboxylic acid)
Vzorec: C₂₁H₁₄N₂O₇S
Mw: 438.42
Teplota tavenia: 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004078
Číslo CAS: 3737-95-9
EINECS: 223-117-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity (IR) complying
Appearance of the solution complying
Water (Karl Fischer) Max. 7 %
Suitability for complexometric Ca titration complying
Absorption maximum 638 - 648 nm
Absorbtion (1%/1cm) Min. 100