Tlačiť
Patton-Reeders reagent (Calconcarboxylic acid), (max. 10% H₂O)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Kyselina 2,2'-dihydroxy-4'-sulfo-1,1'-azonaftalen-3-karboxylová
B23459.09 B23459.18
B23459.09EA 82.52 EUR
B23459.09 B23459.18
Patton-Reeders reagent (Calconcarboxylic acid), (max. 10% H₂O)
Patton-Reeders reagent (Calconcarboxylic acid)
CAS No.: 3737-95-9 Molecular Formula: C21H14N2O7S Formula Weight: 438.42 Melting Point: ca 300° dec. Beilstein Reference: 727492 MDL No.: MFCD00004078
Vzorec: C₂₁H₁₄N₂O₇S
Mw: 438.42
Teplota tavenia: ∼ 300 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004078
Číslo CAS: 3737-95-9
EINECS: 223-117-0