Tlačiť
Eriochrome Black T
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17536.22 A17536.36
A17536.22EA 49.74 EUR
A17536.22 A17536.36
Eriochrome Black T
Eriochrome Black T
CAS No.: 1787-61-7 Molecular Formula: C20H12N3NaO7S Formula Weight: 461.39 Beilstein Reference: 4121162 Merck Reference: 14,3667 MDL No.: MFCD00003935
Vzorec: C₂₀H₁₂N₃NaO₇S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003935
Číslo CAS: 1787-61-7
EINECS: 217-250-3
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,3667