Eriochrome Black T
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A17536.22
A17536.36
A17536.22EA
49.74
EUR
A17536.22
A17536.36
Eriochrome Black T
Eriochrome Black T
CAS No.: 1787-61-7
Molecular Formula: C20H12N3NaO7S
Formula Weight: 461.39
Beilstein Reference: 4121162
Merck Reference: 14,3667
MDL No.: MFCD00003935
Vzorec:
C₂₀H₁₂N₃NaO₇S Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003935 Číslo CAS: 1787-61-7 EINECS: 217-250-3 OSN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,3667 |