Tlačiť
Eriochrome Black T, pure indicator grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naftylazo)-7-nitro-1-naftalensulfonát sodný
228360010 228360250 228361000 228365000
ACRO228360010EA 380.67 EUR
ACRO228360010 ACRO228360250 ACRO228361000 ACRO228365000
Eriochrome Black T, pure indicator grade
Eriochrome Black T
Vzorec: C₂₀H₁₂N₃NaO₇S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003935
Číslo CAS: 1787-61-7
EINECS: 217-250-3
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03702
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Suitability (for compl. det. of metals) Passes test