Tlačiť
3-Thiophenecarbonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Cyanothiophene, 3-Thienyl cyanide, Thiophene-3-carbonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
597449-25G 597449-5G
SIAL597449-25GEA 363.82 EUR
SIAL597449-25G SIAL597449-5G
3-Thiophenecarbonitrile, Sigma-Aldrich®
3-Thiophenecarbonitrile
Vzorec: C₅H₃NS
Teplota varu: 82 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,1956 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00151852
Číslo CAS: 1641-09-4
EINECS: 216-687-7
OSN: 3276
ADR: 6.1,III