Tlačiť
3-Thiophenecarbonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Cyanothiophene, 3-Thienyl cyanide, Thiophene-3-carbonitrile
L13115.06 L13115.14
L13115.06EA 75.41 EUR
L13115.06 L13115.14
3-Thiophenecarbonitrile ≥98%
3-Thiophenecarbonitrile
Purity: 98% CAS No.: 1641-09-4 Molecular Formula: C5H3NS Formula Weight: 109.15 Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.5615 Odour: Recognizable Boiling Point: 205° Beilstein Reference: 107104 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00151852
Vzorec: C₅H₃NS
Teplota varu: 205 °C
Hustota: 1,200
Teplota vzplanutia: 86 °C (186 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151852
Číslo CAS: 1641-09-4
EINECS: 216-687-7
OSN: 3276
ADR: 6.1,III