bromfenolová modř sodná sůl ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Bromophenol blue sodium, Sodium α-(3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadienylidene)-α-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)toluenesulphonate, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)phenolate, Bromophenol blue water soluble, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromophenol] S,S-dioxide sodium salt
CAS No.: 34725-61-6
Molecular Formula: C19H9Br4NaO5S
Formula Weight: 691.96
Physical Form: Crystalline
Melting Point:
Vzorec:
C₁₉H₉Br₄NaO₅S Teplota tavenia: >300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013793 Číslo CAS: 34725-61-6 EINECS: 252-170-2 Merck Index: 14,1444 |