Tlačiť
bromkrezolová zeleň sodná sůl
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A17503.06 A17503.14 A17503.22
A17503.06EA 42.52 EUR
A17503.06 A17503.14 A17503.22
bromkrezolová zeleň sodná sůl
bromkrezolová zeleň sodná sůl
CAS No.: 62625-32-5 Molecular Formula: C21H13Br4NaO5S Formula Weight: 720.01 Melting Point: ca 230° dec. MDL No.: MFCD00148898
Vzorec: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Teplota tavenia: ∼ 230 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00148898
Číslo CAS: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4