Tlačiť
2-Thiopheneboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Thiophen-2-ylboronic acid, Thiophene-2-boronic acid, 2-Thienylboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
436836-1G 436836-5G
SIAL436836-1GEA 32.04 EUR
SIAL436836-1G SIAL436836-5G
2-Thiopheneboronic acid, Sigma-Aldrich®
2-Thiopheneboronic acid
Vzorec: C₄H₅BO₂S
Mw: 127.96
Teplota tavenia: 146…147 °C
Číslo MDL: MFCD00151850
Číslo CAS: 6165-68-0