Tlačiť
2-Thiopheneboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
344710010 344710050 344710250
ACRO344710010EA 49.34 EUR
ACRO344710010 ACRO344710050 ACRO344710250
2-Thiopheneboronic acid 97%
2-Thiopheneboronic acid
Vzorec: C₄H₅BO₂S
Teplota tavenia: 120…122 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00151850
Číslo CAS: 6165-68-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %