Tlačiť
Methyl red hydrochloride ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid hydrochloride
339320250 339321000
ACRO339320250EA 46.93 EUR
ACRO339320250 ACRO339321000
Methyl red hydrochloride ACS
Methyl red hydrochloride
Vzorec: C₁₅H₁₆ClN₃O₂
Mw: 305.76
Teplota tavenia: 175
Číslo MDL: MFCD00012614
Číslo CAS: 63451-28-5
EINECS: 264-190-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Blue to dark purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow)
Clarity of alcohol solution Passes test