Tlačiť
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13218.14 A13218.22
A13218.14EA 90.13 EUR
A13218.14 A13218.22
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol ≥97%
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol
Purity: 97% CAS No.: 20834-61-1 Molecular Formula: C14H21BrO Formula Weight: 285.23 Melting Point: 55-59° Beilstein Reference: 2100150
Vzorec: C₁₄H₂₁BrO
Mw: 285.22
Teplota tavenia: 55…59 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051597
Číslo CAS: 20834-61-1