Tlačiť
3,5-Dibromophenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
646105-10G 646105-1G
SIAL646105-10GEA 363.42 EUR
SIAL646105-10G SIAL646105-1G
3,5-Dibromophenol, Sigma-Aldrich®
3,5-Dibromophenol
Vzorec: C₆H₄Br₂O
Teplota varu: 274 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 81 °C
Hustota: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD06411376
Číslo CAS: 626-41-5