Tlačiť
3,5-Di-tert-butylpyrocatechol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Di-tert-butylcatechol
112970250 112970050
ACRO112970250EA 111.36 EUR
ACRO112970250 ACRO112970050
3,5-Di-tert-butylpyrocatechol 99%
3,5-Di-tert-butylpyrocatechol
Vzorec: C₁₄H₂₂O₂
Mw: 222.33
Teplota varu: 310
Teplota tavenia: 97…100 °C
Číslo MDL: MFCD00008819
Číslo CAS: 1020-31-1
EINECS: 213-816-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 100 °C
GC ≥98.5 %