Tlačiť
EDTA trisodium salt monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
ED3SS-100G ED3SS-1KG ED3SS-500G
SIALED3SS-100GEA 150.42 EUR
SIALED3SS-100G SIALED3SS-1KG SIALED3SS-500G
EDTA trisodium salt monohydrate, Sigma-Aldrich®
EDTA trisodium salt monohydrate
Vzorec: C₁₀H₁₃N₂Na₃O₈·1H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 10378-22-0
EINECS: 205-758-8