Tlačiť
Kongo červeň indicator grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: CI 22120
110501000 110505000
ACRO110501000EA 125.15 EUR
ACRO110501000 ACRO110505000
Kongo červeň indicator grade
Kongo červeň
Vzorec: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
Teplota tavenia: >360 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004028
Číslo CAS: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
Merck Index: 12,02562
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark red to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Solubility (0.1 % in water) Clear
Visual transition interval from pH 3.0 (violet) to pH 5.2 (red-orange)