Tlačiť
Kolchicin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: (6R)-N-(1,2,3,10-Tetramethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl)acetamid
M-Clarity™ quality level = MQ200
C9754-500MG C9754-100MG C9754-1G C9754-5G
SIALC9754-500MGEA 111.11 EUR
SIALC9754-500MG SIALC9754-100MG SIALC9754-1G SIALC9754-5G
Kolchicin, Sigma-Aldrich®
Kolchicin
Vzorec: C₂₂H₂₅NO₆
Teplota tavenia: 154…156 °C
Hustota: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00078484
Číslo CAS: 64-86-8
EINECS: 200-598-5
OSN: 1544
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,02536