Kolchicin 95% (dry weight)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
(6R)-N-(1,2,3,10-Tetramethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl)acetamid
A13240.03
A13240.06
A13240.14
A13240.03EA
115.52
EUR
A13240.03
A13240.06
A13240.14
Kolchicin 95% (dry weight)
Kolchicin
Purity: 95%
CAS No.: 64-86-8
Molecular Formula: C22H25NO6
Formula Weight: 399.44
Melting Point: ca 150° dec.
Beilstein Reference: 2228813
Merck Reference: 14,2471
UN No.: 1544
MDL No.: MFCD00078484
Vzorec:
C₂₂H₂₅NO₆ Teplota tavenia: ∼ 150 °C (rozkl.) Hustota: 1,32 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00078484 Číslo CAS: 64-86-8 EINECS: 200-598-5 OSN: 1544 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,2471 |