Tlačiť
Míchačka magnetická, cuvetteMIXdrive 1
Dodávateľ: 2MAG
40400 90100 90150 90140
442-0812EA 379.33 EUR
442-0812 442-0767 TMAG90150 TMAG90140
Míchačka magnetická, cuvetteMIXdrive 1
Míchadla Míchačky magnetické
Tato miniaturní míchačka pro kyvety je ideální pro systémové použití, např. ve spektrofotometrech. Hermeticky uzavřený nerezový plášť je odolný vůči vodě, prachu a bakteriím. Maximální provozní teplota je 50 °C. Součástí desky je integrovaný závit M1.4.
  • bezúdržbový indukční pohon nepodléhající opotřebení
  • plynulé stabilní míchání
  • lze ponořit do vodní nebo olejové lázně
  • vhodné pro použití v CO₂ inkubátorech
stupeň krytí dle IP: IP 68.
MIXcontrol eco (řídící jednotka, je nutno objednat zvlášť). Rychlost: 120 - 1200 min⁻¹.
Řídící jednotka v plastovém výlisku pro připojení 1 míchačky MIXdrive.
Funkce SoftStart pro spolehlivé zachycení/vycentrování a bezpečné zrychlení míchací tyčinky.
IP protection class: IP 20
Certifikácie: stupeň krytí dle IP: IP 20