Minoxidil sulphate ≥98%
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
|
Varování
|
K⁺ channel activator.
A selective ATP-sensitive K⁺ (KATP) channel opener. It is the active metabolite of minoxidil and is a potent (IC₅₀=0.14 µM) vascular smooth muscle relaxant. Antihypertensive. Stimulates renin secretion.
Soluble in DMSO (25 mg/ml).
Vzorec:
C₉H₁₅N₅O₄S Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD06248907 Číslo CAS: 83701-22-8 |
Výsledky špecifikačného testu
Purity | ≥98% |