Tlačiť
HT-2 Toxin ≥98% (by TLC)
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
Nebezpečí
ALX630113M001 ALX630113M005
ENZOALX630113M001EA 312.47 EUR
ENZOALX630113M001 ENZOALX630113M005
HT-2 Toxin ≥98% (by TLC)
HT-2 Toxin
Mycotoxin.
Trichothecene group mycotoxin. Induces apoptosis.
Soluble in 100% ethanol, DMSO or ethyl acetate. Slightly soluble in petroleum ether, poorly soluble in water.
Vzorec: C₂₂H₃₂O₈
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo CAS: 26934-87-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Source Semisynthetic, derived from T2 toxin from Fusarium tricinctum
Purity ≥98% (TLC)