Tlačiť
Aflatoxin G2 ≥98% (by TLC)
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
Nebezpečí
ALX630106M001 ALX630106M005
ENZOALX630106M001EA 464.5 EUR
ENZOALX630106M001 ENZOALX630106M005
Aflatoxin G2 ≥98% (by TLC)
Aflatoxin G2
Hepatotoxic and hepatocarcinogenic mycotoxin.
Soluble in methylene chloride (5 mg/ml), DMSO or methanol.
Vzorec: C₁₇H₁₄O₇
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo CAS: 7241-98-7
EINECS: 230-643-4
OSN: 3462
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,00181
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Source Isolated from Aspergillus flavus
Purity ≥98% (TLC)