Tlačiť
X-Gal
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
Synonymá: BCIG, X-GAL, (2S,3R,4S,5R,6R)-2-((5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
ALX582002G001 ALX582002G005
ENZOALX582002G001EA 183.86 EUR
ENZOALX582002G001 ENZOALX582002G005
X-Gal
X-Gal
Vzorec: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Mw: 408.63
Teplota tavenia: 237…239 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00005666
Číslo CAS: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8