Tlačiť
MPEP hydrochloride ≥99%
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
Synonymá: 2-Methyl-6-(phenylethynyl)pyridine hydrochloride, MPEP HCl
ALX550368M005 ALX550368M025
ENZOALX550368M005EA 84.64 EUR
ENZOALX550368M005 ENZOALX550368M025
MPEP hydrochloride ≥99%
MPEP hydrochloride
mGluR5 antagonist.
Potent and selective antagonist for mGluR5 receptor. Systemically active in vivo.
Soluble in water, DMSO or methanol.
Vzorec: C₁₄H₁₁N.HCl
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02262119
Číslo CAS: 219911-35-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Purity ≥99%
Identity Determined by NMR