Tlačiť
Serotonin hydrochloride
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
ALX550328G001 ALX550328M050
ENZOALX550328G001EA 362.62 EUR
ENZOALX550328G001 ENZOALX550328M050
Serotonin hydrochloride
Serotonin hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₃ClN₂O
Číslo MDL: MFCD00012686
Číslo CAS: 153-98-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III