Tlačiť
6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione disodium salt, disodium salt ≥98% (by TLC)
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
Synonymá: CNQX disodium salt, CNQX 2Na
ALX550283M005 ALX550283M010 ALX550283M025
ENZOALX550283M005EA 122.17 EUR
ENZOALX550283M005 ENZOALX550283M010 ENZOALX550283M025
6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione disodium salt, disodium salt ≥98% (by TLC)
6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione disodium salt
AMPA/kainate receptor antagonist
  • Rust red solid.
Water soluble, potent competitive kainate/quisqualate (non-NMDA) receptor antagonist. More soluble form of CNQX (Prod. No. ALX-550-042).
Soluble in water (5 mg/ml).
Vzorec: C₉H₂N₄O₄.2Na
Mw: 276.12 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD09953908
Číslo CAS: 115066-14-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Purity (TLC) ≥98%