Tlačiť
5-Nitro-6,7-dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione ≥98% (by TLC)
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
ALX550228M005 ALX550228M025
ENZOALX550228M005EA 195.75 EUR
ENZOALX550228M005 ENZOALX550228M025
5-Nitro-6,7-dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione ≥98% (by TLC)
5-Nitro-6,7-dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione
Potent and selective NMDA receptor glycine site antagonist.
Soluble in DMSO or dilute aqueous base.
Vzorec: C₈H₃Cl₂N₃O₄
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo CAS: 153504-81-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Purity (TLC, elemental analysis) ≥98%