Tlačiť
Luzindole ≥96%
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
Synonymá: N-Acetyl-2-benzyl-tryptamine
ALX550184M005 ALX550184M025
ENZOALX550184M005EA 115.52 EUR
ENZOALX550184M005 ENZOALX550184M025
Luzindole ≥96%
Luzindole
Competitive melatonin receptor antagonist.
Vzorec: C₁₉H₂₀N₂O
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00672498
Číslo CAS: 117946-91-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Purity ≥96%
Appearance White to off-white crystalline solid