Tlačiť
NBQX ≥99% (by HPLC)
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
Varování
Synonymá: 2,3-Dihydroxy-6-nitro-7-sulphamoylbenzo(f)-quinoxaline, 6-nitro-7-sulphamoylbenzo(f)-quinoxaline-2,3-dione, 2,3-Dihydroxy-6-nitro-7-sulphamoylbenzo[f]quinoxaline-2,3-dione, NBQX, 6-Nitro-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[f]quinoxaline-7-sulphonamide
ALX550044M005 ALX550044M025
ENZOALX550044M005EA 142 EUR
ENZOALX550044M005 ENZOALX550044M025
NBQX ≥99% (by HPLC)
NBQX
Most potent and selective AMPA/kainate receptor antagonist. More soluble form is NBQX disodium salt.
Soluble in DMSO. A 1 µM aqueous solution may be prepared by taking up in >2.5 equivalents of NaOH and backtitrating to pH 8.0 to 8.5 with concentrated HCl.
Vzorec: C₁₂H₈N₄O₆S
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00270054
Číslo CAS: 118876-58-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Purity (HPLC) ≥99%