Tlačiť
Guanosine-5'-O-(3-thiotriphosphate) tetralithium salt ≥85% (by HPLC)
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
Varování
ALX480056M001 ALX480056M005
ENZOALX480056M001EA 98.28 EUR
ENZOALX480056M001 ENZOALX480056M005
Guanosine-5'-O-(3-thiotriphosphate) tetralithium salt ≥85% (by HPLC)
Guanosine-5'-O-(3-thiotriphosphate) tetralithium salt
Nonhydrolysable GTP analog.
A nonhydrolysable analog of guanosine-5’-O-triphosphate (GTP). Stimulates inositol trisphosphate formation in membranes.
Soluble in water (25 mg/ml).
Vzorec: C₁₀H₁₂N₅O₁₃P₃S·4Li
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo CAS: 94825-44-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Purity (HPLC) ≥85%