Tlačiť
Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt ≥87%
Dodávateľ: Enzo Life Sciences
ALX480002G001 ALX480002G005
ENZOALX480002G001EA 97.07 EUR
ENZOALX480002G001 ENZOALX480002G005
Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt ≥87%
Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt
Vzorec: C₁₀H₁₄N₅O₁₀P₂K
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00066472
Číslo CAS: 72696-48-1
Merck Index: 14,00154
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Purity (assay) ≥87%
Source Isolated from yeast