Tlačiť
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt)
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
ALX480001G001 ALX480001G005
ENZOALX480001G001EA 107.1 EUR
ENZOALX480001G001 ENZOALX480001G005
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt)
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt)
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₀P₂
Číslo MDL: MFCD00066635
Číslo CAS: 16178-48-6
EINECS: 240-314-7