Tlačiť
D(+)-Biotin
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
ALX460002G001 ALX460002G005
ENZOALX460002G001EA 58.16 EUR
ENZOALX460002G001 ENZOALX460002G005
D(+)-Biotin
D(+)-Biotin
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Teplota tavenia: 232…233 °C
Hustota: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005541
Číslo CAS: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Merck Index: 13,01231