Tlačiť
(6R)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride ≥98% (by HPLC)
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
ALX440001M005 ALX440001M025 ALX440001M100
ENZOALX440001M005EA 62.98 EUR
ENZOALX440001M005 ENZOALX440001M025 ENZOALX440001M100
(6R)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride ≥98% (by HPLC)
(6R)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride
Cofactor of nitric oxide synthases (NOS).
Vzorec: C₉H₁₅N₅O₃·2HCl
Číslo MDL: MFCD00891665
Číslo CAS: 17528-72-2
Merck Index: 14,08368
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Purity (HPLC) ≥98%
Appearance White to off-white powder.