Tlačiť
DPTA NONOate ≥98% (by NMR)
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
Varování
Synonymá: Dipropylenetriamine NONOate
ALX4300665005 ALX430066M005 ALX430066M025
ENZOALX4300665005EA 298.44 EUR
ENZOALX4300665005 ENZOALX430066M005 ENZOALX430066M025
DPTA NONOate ≥98% (by NMR)
DPTA NONOate
Nitric oxide (NO) donor.
The half-life time is 5 hours at 22 °C in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.4. Decomposition of NONOates is nearly instantaneous at pH 5.0.
Highly soluble in water.
Vzorec: C₆H₁₇N₅O₂
Skladovacia teplota: Ultra-Low Temperature Freezer (–80°C)
Číslo CAS: 146724-95-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Purity (NMR) ≥98%