Tlačiť
DEA NONOate ≥98% (by NMR), white to off-white solid
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
Nebezpečí
Synonymá: 2-(N,N-diethylamino)diazenolate-2-oxide diethylammonium salt
Packaged under inert gas.
ALX4300345005 ALX430034M010 ALX430034M050
ENZOALX4300345005EA 170.48 EUR
ENZOALX4300345005 ENZOALX430034M010 ENZOALX430034M050
DEA NONOate ≥98% (by NMR), white to off-white solid
DEA NONOate
DEA NONOate is used as a nitric oxide donor.
Hygroscopic and soluble in 100% ethanol (25 mg/ml), DMSO (2 mg/ml), dimethyl formamide (2 mg/ml) or PBS, pH 7.2 (10 mg/ml).
Vzorec: C₄H₁₀N₃O₂·C₄H₁₂N
Skladovacia teplota: Ultra-Low Temperature Freezer (–80°C)
Číslo CAS: 372965-00-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Purity (NMR) ≥98%